2,3-Hexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W255807-1KG-K
W255807-250G-K
W255807-5KG-K
SIALW255807-1KG-KEA
9620
CZK
SIALW255807-1KG-K
SIALW255807-250G-K
SIALW255807-5KG-K
2,3-Hexanedione, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Bod tání: –30 °C Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 29 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009398 CAS číslo: 3848-24-6 EINECS: 223-350-8 UN: 1224 ADR: 3,III |