3-Mercaptobutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Mercapto-3-butanone, 3-Mercapto-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329800-100G-K
W329800-1KG-K
SIALW329800-100G-KEA
6570
CZK
SIALW329800-100G-K
SIALW329800-1KG-K
3-Mercaptobutanone, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptobutanone
Vzorec:
C₄H₈OS MW: 104.17 |
MDL Number:
MFCD00085206 CAS číslo: 40789-98-8 EINECS: 255-082-2 UN: 1224 ADR: 3 III |