Tisk…
4-(Methylthio)butanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methylthio-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W337501-100G-K W337501-25G-K
SIALW337501-100G-KEA 0 CZK
SIALW337501-100G-K SIALW337501-25G-K
4-(Methylthio)butanone, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)butanone
Vzorec: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
MDL Number: MFCD00040029
CAS číslo: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
UN: 3334
ADR: 9,