Tisk…
Acetoin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20664.0100 8.20664.0250
8.20664.0100EA 2340 CZK
8.20664.0100 8.20664.0250
Acetoin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038696
CAS číslo: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
UN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 20 °C Above 20°C conversion of dimer to monomer (15°C)
Molar Mass 176.22 g/mol
Boiling Point 147 - 148 °C
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.012 g/cm3