Tisk…
Acetoin dimer 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
411951000 411955000
ACRO411951000EA 2870 CZK
ACRO411951000 ACRO411955000
Acetoin dimer 96%
Acetoin dimer
Vzorec: C₈H₁₆O₄
Bod varu: 148 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…91 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004521
CAS číslo: 23147-57-1
EINECS: 208-174-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,00065
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Additional info Polymerization can be reversed by heating at 120°C
Specific gravity (25°C) 0.995 to 1.019