Tisk…
4,4-Dimethoxybutanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
380067-100ML 380067-500ML
SIAL380067-100MLEA 5140 CZK
SIAL380067-100ML SIAL380067-500ML
4,4-Dimethoxybutanone, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethoxybutanone
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,9451 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
MDL Number: MFCD00008789
CAS číslo: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III