Tisk…
4,4-Dimethoxybutanone 92%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
292332500 292330010
ACRO292332500EA 3070 CZK
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Dimethoxybutanone 92%
4,4-Dimethoxybutanone
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –82 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
MDL Number: MFCD00008789
CAS číslo: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %