Tisk…
1,1-Dimethoxyacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24988.22 B24988.36
B24988.22EA 1240 CZK
B24988.22 B24988.36
1,1-Dimethoxyacetone ≥97%
1,1-Dimethoxyacetone
Purity: 97+% CAS No.: 6342-56-9 Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.3980 Melting Point: -57° Boiling Point: 133-135° Beilstein Reference: 1560557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008758
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod varu: 133…135 °C
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,998
Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008758
CAS číslo: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1993
ADR: 3,III