Tisk…
1,1-Dimethoxyacetone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
173801000 173805000
ACRO173801000EA 1560 CZK
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimethoxyacetone 98%
1,1-Dimethoxyacetone
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 143 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
MDL Number: MFCD00008758
CAS číslo: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %