Tisk…
Methoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methoxy-2-propanone
MQ100
177180-10G 177180-1G
SIAL177180-10GEA 5880 CZK
SIAL177180-10G SIAL177180-1G
Methoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetone
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11
Bod varu: 118
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0.957 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008768
CAS číslo: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1224
ADR: 3 III