Tisk…
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D206539-100G D206539-1KG
SIALD206539-100GEA 642 CZK
SIALD206539-100G SIALD206539-1KG
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl carbonate
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Bod varu: 301 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003037
CAS číslo: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 12,07433