Tisk…
Diphenyl carbonate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12362.0B A12362.0I A12362.30
A12362.0BEA 2260 CZK
A12362.0B A12362.0I A12362.30
Diphenyl carbonate ≥99%
Diphenyl carbonate
Purity: 99% CAS No.: 102-09-0 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Mild Boiling Point: 301-302° Beilstein Reference: 1074863 Merck Reference: 14,3602 MDL No.: MFCD00003037
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22
Bod varu: 301…302 °C
Bod tání: 76…81 °C
Hustota: 1.300
Bod vzplanutí: 168 °C (334 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003037
CAS číslo: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 12,07433