Tisk…
4-Oxopimelic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 2370 CZK
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
4-Oxopimelic acid 98%
4-Oxopimelic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002798
CAS číslo: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %