Tisk…
3-Oxoglutaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 2480 CZK
8.20940.0050 8.20940.0250
3-Oxoglutaric acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutaric acid
Vzorec: C₅H₆O₅
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002711
CAS číslo: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH