Tisk…
3-Oxoglutaric acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
173151000 173155000
ACRO173151000EA 2360 CZK
ACRO173151000 ACRO173155000
3-Oxoglutaric acid 96%
3-Oxoglutaric acid
Vzorec: C₅H₆O₅
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002711
CAS číslo: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %