Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4126-5G
O4126-100G
O4126-1G
O4126-25G
SIALO4126-5GEA
4760
CZK
SIALO4126-5G
SIALO4126-100G
SIALO4126-1G
SIALO4126-25G
Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Oxalacetic acid
Vzorec:
C₄H₄O₅ Bod varu: 310 °C (1013 hPa) Bod tání: 182…183 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002592 CAS číslo: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,07041 |