Tisk…
Oxalacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 5920 CZK
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Oxalacetic acid 98%
Oxalacetic acid
Vzorec: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 161 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002592
CAS číslo: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %