Tisk…
Kyselina 2-oxoglutarová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
75890-100G 75890-25G 75890-500G
SIAL75890-100GEA 2540 CZK
SIAL75890-100G SIAL75890-25G SIAL75890-500G
Kyselina 2-oxoglutarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-oxoglutarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004165
CAS číslo: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320