Tisk…
Kyselina 2-oxoglutarová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122860250 122861000 122865000
ACRO122860250EA 934 CZK
ACRO122860250 ACRO122861000 ACRO122865000
Kyselina 2-oxoglutarová 98%
Kyselina 2-oxoglutarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004165
CAS číslo: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 1 h)
Residue after ignition ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm