Tisk…
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4562-100G P4562-25G P4562-5G
SIALP4562-100GEA 10040 CZK
SIALP4562-100G SIALP4562-25G SIALP4562-5G
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4