Tisk…
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3662-100G P3662-25G
SIALP3662-100GEA 15380 CZK
SIALP3662-100G SIALP3662-25G
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4