Tisk…
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2256-25G P2256-100G P2256-10MG P2256-500G P2256-5G
SIALP2256-25GEA 1490 CZK
SIALP2256-25G SIALP2256-100G SIALP2256-10MG SIALP2256-500G SIALP2256-5G
Pyruvát sodný, Sigma-Aldrich®
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4