Tisk…
Pyruvát sodný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A4859.0100 A4859.1000
A4859.0100EA 3200 CZK
A4859.0100 A4859.1000
Pyruvát sodný
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4