Tisk…
Pyruvát sodný ≥99%, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
0342-1KGEA 32050 CZK
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Pyruvát sodný ≥99%, Reagent Grade
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Water Content <1%
Purity ≥99%