Tisk…
Pyruvát sodný ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
A11148.18 A11148.30 A11148.36 AB126319.0050
A11148.18EA 2040 CZK
A11148.18 A11148.30 A11148.36 ABCRAB126319.0050
Pyruvát sodný ≥99%
Pyruvát sodný
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Vzorec: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4