Tisk…
Pyruvát sodný 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
132150250 132151000 132155000
ACRO132150250EA 1450 CZK
ACRO132150250 ACRO132151000 ACRO132155000
Pyruvát sodný 99+%
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm