Tisk…

Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

W297003-1KG-K W297003-250G-K W297003-25KG-K W297003-5KG-K
SIALW297003-1KG-KEA 4470 CZK
SIALW297003-1KG-K SIALW297003-250G-K SIALW297003-25KG-K SIALW297003-5KG-K
Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR