Tisk…
Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P76209-2.5L P76209-100G
SIALP76209-2.5LEA 15800 CZK
SIALP76209-2.5L SIALP76209-100G
Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205