Tisk…
Kyselina pyrohroznová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 1680 CZK
8.20170.0100 8.20170.0500
Kyselina pyrohroznová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3