Tisk…
Kyselina pyrohroznová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13875.0E A13875.22 A13875.36
A13875.0EEA 23890 CZK
A13875.0E A13875.22 A13875.36
Kyselina pyrohroznová ≥98%
Kyselina pyrohroznová
Purity: 98% CAS No.: 127-17-3 Molecular Formula: C3H4O3 Formula Weight: 88.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Physical Form: Liquid Density: 1.267 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Colourless to yellow Odour: Pungent pH: 1.2 Melting Point: 11-12° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 506211 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002585
Vzorec: C₃H₄O₃
Bod varu: 164…166 °C
Bod tání: 11…12 °C
Hustota: 1,267
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8021