Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
D5758-50ML
D5758-100ML
D5758-25ML
D5758-5ML
SIALD5758-50MLEA
9910
CZK
SIALD5758-50ML
SIALD5758-100ML
SIALD5758-25ML
SIALD5758-5ML
Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrokarbonát
Vzorec:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162.14 Bod varu: 93 Hustota: 1.123 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 69 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS číslo: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...