Tisk…
Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
M-Clarity™ quality level = MQ200
40718-100ML 40718-25ML
SIAL40718-100MLEA 24790 CZK
SIAL40718-100ML SIAL40718-25ML
Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrokarbonát
Vzorec: O(COOC₂H₅)₂
Bod varu: 93 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009106
CAS číslo: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088