Tisk…
Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
159220-100G 159220-25G 159220-5G
SIAL159220-100GEA 9930 CZK
SIAL159220-100G SIAL159220-25G SIAL159220-5G
Diethylpyrokarbonát, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrokarbonát
Vzorec: O(COOC₂H₅)₂
Bod varu: 93 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009106
CAS číslo: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088