Tisk…
Diethylpyrokarbonát
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
A0881.0020 A0881.0100
A0881.0020EA 2960 CZK
A0881.0020 A0881.0100
Diethylpyrokarbonát
Diethylpyrokarbonát
Vzorec: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14
Bod varu: 93
Hustota: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009106
CAS číslo: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088