Tisk…
Diethylpyrokarbonát ≥97.5%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
E174-25GEA 3460 CZK
E174-25G E174-100G
Diethylpyrokarbonát ≥97.5%, high purity
Diethylpyrokarbonát
DEPC is used to inactivate RNase enzymes from water and other laboratory utensils. DEPC covalently modifies histidine residues in RNase enzymes. DEPC can be used with PBS or MOPS buffer, but is incompatible with Tris and HEPES.
Vzorec: O(COOC₂H₅)₂
Bod varu: 93 – 94 °C
Hustota: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009106
CAS číslo: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9702c5e35cd698e404dd5a1f3fdc66f22333ae6a&vid=2b31173ec3b52910da8dcf5c40d7e8be6f3817df&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (acid assay) >97.5%