Tisk…
Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
361941-25G 361941-5G
SIAL361941-25GEA 3910 CZK
SIAL361941-25G SIAL361941-5G
Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20…23 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008805
CAS číslo: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM