Tisk…
Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500
8.18282.0025EA 1330 CZK
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500
Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25
Bod varu: 235
Bod tání: 20…23 °C
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 37
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008805
CAS číslo: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials