Tisk…
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 1670 CZK
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Di-tert-butyl pyrocarbonate 99%
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25
Bod varu: 56…57 °C (.5 mmHg)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1.02 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008805
CAS číslo: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 98.5 to 101.5 %