Tisk…
Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ300
W241512-100G-K W241512-1KG-K W241512-5KG-K
SIALW241512-100G-KEA 2250 CZK
SIALW241512-100G-K SIALW241512-1KG-K SIALW241512-5KG-K
Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 180.8
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009199
CAS číslo: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793