Tisk…

Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA

M-Clarity™ quality level = MQ200

688983-1KG 688983-240KG 688983-25KG
SIAL688983-1KGEA 3410 CZK
SIAL688983-1KG SIAL688983-240KG SIAL688983-25KG
Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 180.8
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009199
CAS číslo: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR