Tisk…

Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA

M-Clarity™ quality level = MQ200

00410-100ML 00410-1L
SIAL00410-100MLEA 928 CZK
SIAL00410-100ML SIAL00410-1L
Ethylacetoacetát, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 180.8
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009199
CAS číslo: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR