Ethylacetoacetát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
A12544.0C
A12544.0E
A12544.30
A12544.36
A12544.0CEA
9370
CZK
A12544.0C
A12544.0E
A12544.30
A12544.36
Ethylacetoacetát ≥99%
Ethylacetoacetát
Purity: 99+%
CAS No.: 141-97-9
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 84°(183°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Melting Point: -43°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385838
Merck Reference: 14,3758
MDL No.: MFCD00009199
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 Bod varu: 180…181 °C Bod tání: –43 °C Hustota: 1.025 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009199 CAS číslo: 141-97-9 EINECS: 205-516-1 Merck Index: 13,03793 |