Tisk…
Ethylacetoacetát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 739 CZK
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Ethylacetoacetát 99+%, extra pure
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009199
CAS číslo: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %