Tisk…
Ethylacetoacetát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
117970025 117970250 117970010
ACRO117970025EA 3020 CZK
ACRO117970025 ACRO117970250 ACRO117970010
Ethylacetoacetát 99%, pure
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
Bod varu: 180.8
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1.03 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009199
CAS číslo: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %