Tisk…
Methyl pyruvate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
127651000 127650250 127655000
ACRO127651000EA 2350 CZK
ACRO127651000 ACRO127650250 ACRO127655000
Methyl pyruvate 94%
Methyl pyruvate
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod varu: 134…137 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008754
CAS číslo: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %