Ethyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E47808-100G
E47808-25G
SIALE47808-100GEA
3840
CZK
SIALE47808-100G
SIALE47808-25G
Ethyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Vzorec:
C₅H₈O₃ Bod varu: 144…147 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00009123 CAS číslo: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN: 3272 ADR: 3,III |