Tisk…
Ethyl pyruvate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 2090 CZK
8.06617.0100 8.06617.0500
Ethyl pyruvate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 144…147 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009123
CAS číslo: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid