Tisk…
Ethyl pyruvate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15045.18 A15045.30 A15045.36
A15045.18EA 1110 CZK
A15045.18 A15045.30 A15045.36
Ethyl pyruvate ≥98%
Ethyl pyruvate
Purity: 98% CAS No.: 617-35-6 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Pleasant Melting Point: -58° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1071466 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009123
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 143…145 °C
Bod tání: –58 °C
Hustota: 1,050
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009123
CAS číslo: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8021