Tisk…
Ethyl pyruvate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 1930 CZK
ACRO118941000 ACRO118945000
Ethyl pyruvate 98%
Ethyl pyruvate
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 144…147 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 1,0453 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009123
CAS číslo: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %