Acetoacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
A17534.0B
A17534.30
A17534.0BEA
2110
CZK
A17534.0B
A17534.30
Acetoacetanilide ≥98%
Acetoacetanilide
Purity: 98+%
CAS No.: 102-01-2
Molecular Formula: C6H5NHCOCH2COCH3
Formula Weight: 177.20
Flash Point: 150°(302°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 129°/24mm
Beilstein Reference: 473419
Merck Reference: 14,58
MDL No.: MFCD00008780
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Bod varu: 129 °C (24 mmHg) Bod tání: 83…86 °C Hustota: 1,260 Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008780 CAS číslo: 102-01-2 EINECS: 202-996-4 Merck Index: 14,58 |